Drukuj
1,10-Diaza-18-korona-6 (1,4,10,13-Tetraoksa-7,16-diazacyklooktadekan, Kryptofix® 22) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Diaza-18-crown-6, 1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
275825000 275820025
ACRO275825000EA 385 PLN
ACRO275825000 ACRO275820025
1,10-Diaza-18-korona-6 (1,4,10,13-Tetraoksa-7,16-diazacyklooktadekan, Kryptofix® 22) 98%
1,10-Diaza-18-korona-6 (1,4,10,13-Tetraoksa-7,16-diazacyklooktadekan, Kryptofix® 22)
Formuła: C₁₂H₂₆N₂O₄
MW: 262.35 g/mol
Temp. topnienia: 111…115 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005112
Numer CAS: 23978-55-4
Numer WE (dawny EINECS): 245-965-0
Jednostka: 3259
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white Glistening crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %