Drukuj
Benzo-18-korona-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-heksoksacyklooktadekan) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
243980010 243980050
ACRO243980010EA 237 PLN
ACRO243980010 ACRO243980050
Benzo-18-korona-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-heksoksacyklooktadekan) 97%
Benzo-18-korona-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-heksoksacyklooktadekan)
Formuła: C₁₆H₂₄O₆
Temp. topnienia: 40…45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00062741
Numer CAS: 14098-24-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥96.0 %