Drukuj
1-Aza-18-korona-6 (1,4,7,10,13-Pentaoksa-16-azacyklooktadekan), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azacyclooctadecane, 1-Aza-18-crown 6-Ether, 1-Aza-18-crown-6
11382-1G 11382-5G
SIAL11382-1GEA 1690 PLN
SIAL11382-1G SIAL11382-5G
1-Aza-18-korona-6 (1,4,7,10,13-Pentaoksa-16-azacyklooktadekan), Sigma-Aldrich®
1-Aza-18-korona-6 (1,4,7,10,13-Pentaoksa-16-azacyklooktadekan)
Formuła: C₁₂H₂₅NO₅
MW: 263.33 g/mol
Numer MDL: MFCD00075466
Numer CAS: 33941-15-0
Numer WE (dawny EINECS): 251-751-8