1-Aza-18-korona-6 (1,4,7,10,13-Pentaoksa-16-azacyklooktadekan) 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azacyclooctadecane, 1-Aza-18-crown 6-Ether, 1-Aza-18-crown-6
H51065.MD
H51065.03
H51065.06
H51065.MDEA
766
PLN
H51065.MD
H51065.03
H51065.06
1-Aza-18-korona-6 (1,4,7,10,13-Pentaoksa-16-azacyklooktadekan) 95%
1-Aza-18-korona-6 (1,4,7,10,13-Pentaoksa-16-azacyklooktadekan)
Purity: 95%
CAS No.: 33941-15-0
Molecular Formula: C12H25NO5
Formula Weight: 263.33
Melting Point: 46-49°
Beilstein Reference: 1074079
Formuła:
C₁₂H₂₅NO₅ MW: 263.33 g/mol Temp. topnienia: 46…49 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075466 Numer CAS: 33941-15-0 Numer WE (dawny EINECS): 251-751-8 |