Akrydyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L01657.06
L01657.14
L01657.06EA
316
PLN
L01657.06
L01657.14
Akrydyna ≥97%
Akrydyna
Purity: 98+%
CAS No.: 260-94-6
Molecular Formula: C13H9N
Formula Weight: 179.22
Melting Point: 107-111°
Boiling Point: 346°
Merck Reference: 14,122
UN No.: 2713
MDL No.: MFCD00005025
Formuła:
C₁₃H₉N Temp. Wrzenia: 346 °C Temp. topnienia: 107…111 °C Gęstość: 1,005 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005025 Numer CAS: 260-94-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-971-6 Jednostka: 2713 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,122 |