9-Akrydon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A15222.06
A15222.14
A15222.06EA
479
PLN
A15222.06
A15222.14
9-Akrydon ≥99%
9-Akrydon
Purity: 99%
CAS No.: 578-95-0
Molecular Formula: C13H9NO
Formula Weight: 195.22
Melting Point: 360-362°
Beilstein Reference: 7104
Formuła:
C₁₃H₉NO Temp. topnienia: 360…362 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005019 Numer CAS: 578-95-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-434-7 |