Drukuj
9-Akrydon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
400250100 400250250
ACRO400250100EA 697 PLN
ACRO400250100 ACRO400250250
9-Akrydon 99%
9-Akrydon
Formuła: C₁₃H₉NO
Temp. topnienia: 360…362 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005019
Numer CAS: 578-95-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-434-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥98.5 %