Drukuj
Chlorek tytanu(IV) 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
377741000 377748000
377741000.EA 571 PLN
377741000. 377748000.
Chlorek tytanu(IV) 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
Chlorek tytanu(IV)
Formuła: Cl₄Ti
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011267
Numer CAS: 7550-45-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-441-9
Jednostka: 2922
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to dark brown Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M