Drukuj
Chlorek sulfurylu 1.0 M in dichloromethane, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dichlorek sulfonylu, Dichlorek sulfurylu
378151000 378158000
378151000.EA 339 PLN
378151000. 378158000.
Chlorek sulfurylu 1.0 M in dichloromethane, AcroSeal®
Chlorek sulfurylu
Formuła: Cl₂O₂S
MW: 134.97 g/mol
Temp. Wrzenia: 69.1
Temp. topnienia: -54
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011451
Numer CAS: 7791-25-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-245-6
Jednostka: 2922
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,09153
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M