Drukuj
Fosforan bis(2-etyloheksylu) do syntezy
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14181.0250 8.14181.1000
8.14181.0250EA 165 PLN
8.14181.0250 8.14181.1000
Fosforan bis(2-etyloheksylu) do syntezy
Fosforan bis(2-etyloheksylu)
Formuła: C₁₆H₃₅O₄P
Numer MDL: MFCD00009492
Numer CAS: 298-07-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-056-4
Jednostka: 1902
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point -50 °C
Molar Mass 322.42 g/mol
Boiling Point 48 °C (16 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 150 °C
Refractive Index 1.443 (20 °C, 589 nm)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 3 ( 1 g/l, H2O)
Ignition Point 300 °C
Synonyms HDEHP, Phosphoric acid bis (2-ethylhexyl) ester, Bis(2-ethylhexyl) phosphoric acid
Hill Formula C16H35O4P
Chemical Formula (CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O)2POOH