Fosforan bis(2-etyloheksylu) ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, Di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid
17723.22
17723.36
17723.A3
17723.22EA
301
PLN
17723.22
17723.36
17723.A3
Fosforan bis(2-etyloheksylu) ≥95%
Fosforan bis(2-etyloheksylu)
Purity: 95%
CAS No.: 298-07-7
Molecular Formula: C16H35O4P
Formula Weight: 322.43
Flash Point: 171°(340°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.965
Refractive Index: 1.4420
Appearance: Colourless
pH: 2-3
Melting Point: -50°
Boiling Point: 48°/12mm
UN No.: 1902
MDL No.: MFCD00009492
Extraction of metals
Formuła:
C₁₆H₃₅O₄P MW: 322.43 g/mol Temp. Wrzenia: 48 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: –50 °C Gęstość: 0.965 Temp. Zapłonu: 171 °C (340 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009492 Numer CAS: 298-07-7 Numer WE (dawny EINECS): 206-056-4 Jednostka: 1902 ADR: 8 III |