Drukuj
Fosforan bis(2-etyloheksylu) 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, Di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid
402470010 402470050
ACRO402470010EA 1290 PLN
ACRO402470010 ACRO402470050
Fosforan bis(2-etyloheksylu) 95%
Fosforan bis(2-etyloheksylu)
Formuła: C₁₆H₃₅O₄P
MW: 322.43 g/mol
Temp. Wrzenia: 48 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 0.97 g/cm³
Temp. Zapłonu: 137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009492
Numer CAS: 298-07-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-056-4
Jednostka: 1902
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %