Drukuj
Eter metylowy cyklopentylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
675970-100ML 675970-1L 675970-2L
SIAL675970-100MLEA 372 PLN
SIAL675970-100ML SIAL675970-1L SIAL675970-2L
Eter metylowy cyklopentylu, Sigma-Aldrich®
Eter metylowy cyklopentylu
Formuła: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Gęstość: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –1 °C (zamknięty kubek)
Numer MDL: MFCD08276401
Numer CAS: 5614-37-9
Jednostka: 3271
ADR: 3 II