Nitryl kwasu o-fenylenodioctowego ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,2-Phenylenediacetonitrile, 1,2-Bis(cyanomethyl)-benzene
A13142.06
A13142.14
A13142.18
A13142.06EA
232
PLN
A13142.06
A13142.14
A13142.18
Nitryl kwasu o-fenylenodioctowego ≥98%
Nitryl kwasu o-fenylenodioctowego
Purity: 98%
CAS No.: 613-73-0
Molecular Formula: C10H8N2
Formula Weight: 156.19
Melting Point: 57-61°
Beilstein Reference: 510075
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001905
Formuła:
C₁₀H₈N₂ MW: 156.19 g/mol Temp. topnienia: 57…61 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001905 Numer CAS: 613-73-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-351-3 Jednostka: 3439 ADR: 6.1 III |