4,4'-Bis(dimetyloamino)difenylometan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 101-61-1
Molecular Formula: C17H22N2
Formula Weight: 254.38
Flash Point: 178°(352°F)
Melting Point: 85-88°
Boiling Point: 155-157°/0.1mm
Beilstein Reference: 479956
Merck Reference: 14,6176
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008317
Formuła:
C₁₇H₂₂N₂ Temp. Wrzenia: 155…157 °C (0,1 mmHg) Temp. topnienia: 85…88 °C Temp. Zapłonu: 178 °C (352 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008317 Numer CAS: 101-61-1 Numer WE (dawny EINECS): 202-959-2 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,6176 |