Drukuj
4,4'-Bis(dimetyloamino)difenylometan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline), Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methane
126740050 126741000 126745000
ACRO126740050EA 170 PLN
ACRO126740050 ACRO126741000 ACRO126745000
4,4'-Bis(dimetyloamino)difenylometan 98%
4,4'-Bis(dimetyloamino)difenylometan
Formuła: C₁₇H₂₂N₂
MW: 254.38 g/mol
Temp. topnienia: 86…90 °C
Temp. Zapłonu: 178 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008317
Numer CAS: 101-61-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-959-2
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to grey to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 92 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %