3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13755.06
A13755.14
A13755.06EA
217
PLN
A13755.06
A13755.14
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid ≥97%
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 366-77-8
Molecular Formula: C10H9FO3
Formula Weight: 196.18
Odour: Odourless
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 958145
MDL No.: MFCD00002793
Formuła:
C₁₀H₉FO₃ MW: 196.18 g/mol Temp. topnienia: 99…103 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002793 Numer CAS: 366-77-8 Numer WE (dawny EINECS): 206-679-1 |