Karbazyd benzylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13005.06
A13005.14
A13005.22
A13005.06EA
436
PLN
A13005.06
A13005.14
A13005.22
Karbazyd benzylu ≥98%
Karbazyd benzylu
Purity: 98+%
CAS No.: 5331-43-1
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 66-70°
Beilstein Reference: 1952982
Formuła:
C₈H₁₀N₂O₂ Temp. topnienia: 66…70 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041890 Numer CAS: 5331-43-1 Numer WE (dawny EINECS): 226-230-3 |