Drukuj
Kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14996.0250 8.14996.1000
8.14996.0250EA 272 PLN
8.14996.0250 8.14996.1000
Kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy
Formuła: C₅H₁₀O₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004199
Numer CAS: 4767-03-7
Numer WE (dawny EINECS): 225-306-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 188 - 191 °C
Molar Mass 134.13 g/mol
Flash Point 150 °C
pH 2.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C