Kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid
L14014.36
L14014.22
L14014.36EA
555
PLN
L14014.36
L14014.22
Kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy ≥98%
Kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy
Purity: 98+%
CAS No.: 4767-03-7
Molecular Formula: C5H10O4
Formula Weight: 134.13
Melting Point: 187-191°
Beilstein Reference: 1756385
Merck Reference: 14,3253
MDL No.: MFCD00004199
Formuła:
C₅H₁₀O₄ MW: 134.13 g/mol Temp. topnienia: 187…191 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004199 Numer CAS: 4767-03-7 Numer WE (dawny EINECS): 225-306-3 |