Drukuj
Kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid
147970010 147975000 147970050
ACRO147970010EA 638 PLN
ACRO147970010 ACRO147975000 ACRO147970050
Kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy 98%
Kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy
Formuła: C₅H₁₀O₄
MW: 134.13 g/mol
Temp. topnienia: 185…190 °C
Temp. Zapłonu: >150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004199
Numer CAS: 4767-03-7
Numer WE (dawny EINECS): 225-306-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %