Tiooctan potasu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L05405.14
L05405.22
L05405.14EA
477
PLN
L05405.14
L05405.22
Tiooctan potasu ≥98%
Tiooctan potasu
Purity: 98%
CAS No.: 10387-40-3
Molecular Formula: C2H3KOS
Formula Weight: 114.21
Odour: Stench
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 3595448
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00083065
Formuła:
C₂H₃KOS Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00137704 Numer CAS: 10387-40-3 Numer WE (dawny EINECS): 233-848-7 ADR: 9,III |