Drukuj
Tiooctan potasu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
221300250 221301000 221305000
ACRO221300250EA 481 PLN
ACRO221300250 ACRO221301000 ACRO221305000
Tiooctan potasu 98%
Tiooctan potasu
Formuła: C₂H₃KOS
Temp. topnienia: 173…176 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00137704
Numer CAS: 10387-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-848-7
Jednostka: 3335
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Solubility (10 % in water) Clear
pH ≤11 (10 % in water)