S-Methyl thioacetate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12400.06
A12400.14
A12400.22
A12400.06EA
402
PLN
A12400.06
A12400.14
A12400.22
S-Methyl thioacetate ≥98%
S-Methyl thioacetate
Purity: 98+%
CAS No.: 1534-08-3
Molecular Formula: C3H6OS
Formula Weight: 91.14
Flash Point: 12°(54°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 97-99°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014989
Formuła:
C₃H₆OS Temp. Wrzenia: 97…99 °C Gęstość: 1,024 Temp. Zapłonu: 12 °C (54 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014989 Numer CAS: 1534-08-3 Numer WE (dawny EINECS): 216-252-1 ADR: 3,II |