Tiooctan S-etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10680.06
A10680.14
A10680.06EA
202
PLN
A10680.06
A10680.14
Tiooctan S-etylu ≥98%
Tiooctan S-etylu
Purity: 98+%
CAS No.: 625-60-5
Molecular Formula: C4H8OS
Formula Weight: 104.18
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Stench
Boiling Point: 116-117°
Solubility: Insoluble in water
Beilstein Reference: 1737643
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00015178
Formuła:
C₄H₈OS MW: 104.17 g/mol Temp. Wrzenia: 116…117 °C Gęstość: 0.980 Temp. Zapłonu: 20 °C (68 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015178 Numer CAS: 625-60-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-904-9 ADR: 3 II |