Drukuj
Octan formamidyny do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14653.0100 8.14653.0500
8.14653.0100EA 406 PLN
8.14653.0100 8.14653.0500
Octan formamidyny do syntezy, Sigma-Aldrich®
Octan formamidyny
Formuła: C₃H₈N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012866
Numer CAS: 3473-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 222-442-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 832 g/l (20 °C)
Melting Point 156 - 160 °C
Molar Mass 104.11 g/mol
pH 8 (400 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 565 °C