Octan formamidyny ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11158.22
A11158.36
A11158.22EA
425
PLN
A11158.22
A11158.36
Octan formamidyny ≥99%
Octan formamidyny
Purity: 99%
CAS No.: 3473-63-0
Molecular Formula: C3H8N2O2
Formula Weight: 104.11
pH: 8
Melting Point: ca 158° dec.
Beilstein Reference: 3563488
MDL No.: MFCD00012866
Formuła:
C₃H₈N₂O₂ Gęstość: 1,124 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012866 Numer CAS: 3473-63-0 Numer WE (dawny EINECS): 222-442-5 |