Drukuj
Octan formamidyny 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
119711000 119715000
ACRO119711000EA 289 PLN
ACRO119711000 ACRO119715000
Octan formamidyny 99%
Octan formamidyny
Formuła: C₃H₈N₂O₂
MW: 104.11 g/mol
Temp. topnienia: 157…161 °C
Gęstość: 1.124 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012866
Numer CAS: 3473-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 222-442-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure