Karbazyd metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Methyl hydrazinecarboxylate, Methyl hydrazinocarboxylate
A14548.0E
A14548.22
A14548.0EEA
5170
PLN
A14548.0E
A14548.22
Karbazyd metylu ≥98%
Karbazyd metylu
Purity: 98%
CAS No.: 6294-89-9
Molecular Formula: C2H6N2O2
Formula Weight: 90.08
Odour: Weak
Melting Point: 70-73°
Beilstein Reference: 1679395
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007594
Formuła:
C₂H₆N₂O₂ MW: 90.08 g/mol Temp. topnienia: 70…73 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007594 Numer CAS: 6294-89-9 Numer WE (dawny EINECS): 228-560-3 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |