Drukuj
Karbazyd metylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl hydrazinecarboxylate, Methyl hydrazinocarboxylate
166141000 166145000 166140025
ACRO166141000EA 288 PLN
ACRO166141000 ACRO166145000 ACRO166140025
Karbazyd metylu 97%
Karbazyd metylu
Formuła: C₂H₆N₂O₂
MW: 90.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 108 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 68…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007594
Numer CAS: 6294-89-9
Numer WE (dawny EINECS): 228-560-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to pink Crystalline powder or crystals or platelets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥96.0 %