Karbazyd etylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13860.0B
A13860.18
A13860.30
A13860.0BEA
4660
PLN
A13860.0B
A13860.18
A13860.30
Karbazyd etylu ≥97%
Karbazyd etylu
Purity: 97%
CAS No.: 4114-31-2
Molecular Formula: C3H8N2O2
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 86°(186°F)
Melting Point: 44-47°
Boiling Point: 85-86°/7mm
Beilstein Reference: 878265
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007595
Formuła:
C₃H₈N₂O₂ Temp. Wrzenia: 85…86 °C (7 mmHg) Temp. topnienia: 44…47 °C Temp. Zapłonu: 86 °C (186 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007595 Numer CAS: 4114-31-2 Numer WE (dawny EINECS): 223-903-3 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |