Drukuj
Karbazyd etylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
118200250 118201000 118205000
ACRO118200250EA 227 PLN
ACRO118200250 ACRO118201000 ACRO118205000
Karbazyd etylu 97%
Karbazyd etylu
Formuła: C₃H₈N₂O₂
Temp. Wrzenia: 108…110 °C (22 mmHg)
Temp. topnienia: 44…48 °C
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007595
Numer CAS: 4114-31-2
Numer WE (dawny EINECS): 223-903-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white (May have a pink hue) Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 48 °C
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %