Drukuj
Karbazyd tert-butylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: tert-Butyl hydrazinecarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
B91005-100G B91005-25G B91005-500G B91005-5G
SIALB91005-100GEA 628 PLN
SIALB91005-100G SIALB91005-25G SIALB91005-500G SIALB91005-5G
Karbazyd tert-butylu, Sigma-Aldrich®
Karbazyd tert-butylu
Formuła: C₅H₁₂N₂O₂
MW: 132.16 g/mol
Numer MDL: MFCD00007593
Numer CAS: 870-46-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-795-3
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 III