Karbazyd tert-butylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
tert-Butyl hydrazinecarboxylate
A12383.14
A12383.22
A12383.36
A12383.14EA
560
PLN
A12383.14
A12383.22
A12383.36
Karbazyd tert-butylu ≥98%
Karbazyd tert-butylu
Purity: 98+%
CAS No.: 870-46-2
Molecular Formula: C5H12N2O2
Formula Weight: 132.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 91°(195°F)
Melting Point: 37-41°
Boiling Point: 63-65°/0.1mm
Beilstein Reference: 1756967
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00007593
Formuła:
C₅H₁₂N₂O₂ MW: 132.16 g/mol Temp. Wrzenia: 63…65 °C (0.1 mmHg) Temp. topnienia: 37…41 °C Temp. Zapłonu: 91 °C (195 °F) |
Numer MDL:
MFCD00007593 Numer CAS: 870-46-2 Numer WE (dawny EINECS): 212-795-3 Jednostka: 1325 ADR: 4.1 III |