Drukuj
Karbazyd tert-butylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
107880250 107881000 107885000
ACRO107880250EA 508 PLN
ACRO107880250 ACRO107881000 ACRO107885000
Karbazyd tert-butylu 99%
Karbazyd tert-butylu
Formuła: C₅H₁₂N₂O₂
Temp. Wrzenia: 63…65 °C (,1 mmHg)
Temp. topnienia: 37…41 °C
Gęstość: 1,02 g/cm³
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007593
Numer CAS: 870-46-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-795-3
Jednostka: 2926
ADR: 4.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %