Drukuj
Tetrahydroglinian litu 2.4 mol/l THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Wodorek litowo-glinowy, Glinowodorek litowy
377321000 377328000
377321000.EA 288 PLN
377321000. 377328000.
Tetrahydroglinian litu 2.4 mol/l THF, AcroSeal®
Tetrahydroglinian litu
Formuła: H₄AlLi
MW: 37.95 g/mol
Temp. topnienia: 125
Temp. Zapłonu: –17 °C
Numer MDL: MFCD00011075
Numer CAS: 16853-85-3
Numer WE (dawny EINECS): 240-877-9
Jednostka: 1411
ADR: 4.3 I
Klasyfikacja Merck : 13,00348
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to grey Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 9.5 to 10.5 % (as LiAlH4)