Drukuj
Tetrahydroglinian litu 1 mol/l THF, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Wodorek litowo-glinowy, Glinowodorek litowy
MQ200
212776-100ML 212776-800ML 212776-4X25ML
SIAL212776-100MLEA 241 PLN
SIAL212776-100ML SIAL212776-800ML SIAL212776-4X25ML
Tetrahydroglinian litu 1 mol/l THF, Sigma-Aldrich®
Tetrahydroglinian litu
Formuła: H₄AlLi
MW: 37.95 g/mol
Temp. topnienia: 125
Numer MDL: MFCD00011075
Numer CAS: 16853-85-3
Numer WE (dawny EINECS): 240-877-9
Jednostka: 1411
ADR: 4.3 I
Klasyfikacja Merck : 13,00348