Drukuj
Tetrahydroglinian litu 1 M THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Wodorek litowo-glinowy, Glinowodorek litowy
199491000 199498000
199491000.EA 276 PLN
199491000. 199498000.
Tetrahydroglinian litu 1 M THF, AcroSeal®
Tetrahydroglinian litu
Formuła: H₄AlLi
MW: 37.95 g/mol
Temp. topnienia: 125
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011075
Numer CAS: 16853-85-3
Numer WE (dawny EINECS): 240-877-9
Jednostka: 1411
ADR: 4.3 I
Klasyfikacja Merck : 13,00348
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Turbid grey Solution
Titration Iodometric 3.9 to 4.5 % (as LiAlH4)