Drukuj
chlorek oksalilu 2.0 M in dichloromethane, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Oxalyl chloride
369181000 369188000
369181000.EA 297 PLN
369181000. 369188000.
chlorek oksalilu 2.0 M in dichloromethane, AcroSeal®
chlorek oksalilu
Formuła: C₂Cl₂O₂
MW: 126.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 63
Temp. topnienia: -12
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000704
Numer CAS: 79-37-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-200-2
Jednostka: 2922
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,07046
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration Argentometric 1.9 to 2.1 M