Drukuj
Chlorek acetylu 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek kwasu octowego
387741000 387748000
387741000.EA 260 PLN
387741000. 387748000.
Chlorek acetylu 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
Chlorek acetylu
Formuła: C₂H₃ClO
MW: 78.5 g/mol
Temp. Wrzenia: 50.9
Temp. topnienia: -112
Temp. Zapłonu: 5
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000719
Numer CAS: 75-36-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-865-6
Jednostka: 2922
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,00087
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M