2-Chloropropionian (±)-metylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18541.0B
A18541.0I
A18541.30
A18541.0BEA
1800
PLN
A18541.0B
A18541.0I
A18541.30
2-Chloropropionian (±)-metylu ≥97%
2-Chloropropionian (±)-metylu
Purity: 97%
CAS No.: 17639-93-9
Molecular Formula: C4H7ClO2
Formula Weight: 122.55
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4170
Melting Point:
Formuła:
C₄H₇ClO₂ MW: 122.55 g/mol Temp. Wrzenia: 132…133 °C Temp. topnienia: < –10 °C Gęstość: 1.140 Temp. Zapłonu: 38 °C (100 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000863 Numer CAS: 17639-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 241-624-5 Jednostka: 2933 ADR: 3 III |