2,3-Dichloropropionian (±)-metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Methyl 2,3-dichloropropanoate
B21993.14
B21993.22
B21993.36
B21993.14EA
292
PLN
B21993.14
B21993.22
B21993.36
2,3-Dichloropropionian (±)-metylu ≥98%
2,3-Dichloropropionian (±)-metylu
Purity: 98%
CAS No.: 3674-09-7
Molecular Formula: C4H6Cl2O2
Formula Weight: 157.00
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4530
Boiling Point: 91-92°/50mm
Beilstein Reference: 1701891
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000944
Formuła:
C₄H₆Cl₂O₂ MW: 157 g/mol Temp. Wrzenia: 91…92 °C (50 mmHg) Gęstość: 1.326 Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000944 Numer CAS: 3674-09-7 Numer WE (dawny EINECS): 222-940-2 Jednostka: 3265 ADR: 8 III |