Chlorek (±)-2-chloropropionylu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24503.14
B24503.22
B24503.36
B24503.14EA
264
PLN
B24503.14
B24503.22
B24503.36
Chlorek (±)-2-chloropropionylu 96%
Chlorek (±)-2-chloropropionylu
Purity: 96%
CAS No.: 7623-09-8
Molecular Formula: CH3CHClCOCl
Formula Weight: 126.97
Flash Point: 31°(88°F)
Refractive Index: 1.4400
Boiling Point: 109-111°
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000862
Formuła:
C₃H₄Cl₂O MW: 126.97 g/mol Temp. Wrzenia: 109…111 °C Gęstość: 1.308 Temp. Zapłonu: 31 °C (88 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000862 Numer CAS: 7623-09-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-540-7 Jednostka: 2920 ADR: 8 II |