Drukuj
Chlorek (±)-2-chloropropionylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
295161000 295165000 295160250
ACRO295161000EA 531 PLN
ACRO295161000 ACRO295165000 ACRO295160250
Chlorek (±)-2-chloropropionylu 95%
Chlorek (±)-2-chloropropionylu
Formuła: C₃H₄Cl₂O
Temp. Wrzenia: 109…111 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –71 °C
Gęstość: 1,3 g/cm³
Temp. Zapłonu: 34 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000862
Numer CAS: 7623-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-540-7
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %