Chlorek (±)-2-bromopropionylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23662.09
B23662.18
B23662.09EA
536
PLN
B23662.09
B23662.18
Chlorek (±)-2-bromopropionylu ≥98%
Chlorek (±)-2-bromopropionylu
Purity: 98%
CAS No.: 7148-74-5
Molecular Formula: CH3CHBrCOCl
Formula Weight: 171.43
Flash Point: 51°(125°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 131-133°
Beilstein Reference: 773800
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000711
Formuła:
C₃H₄BrClO Temp. Wrzenia: 131…133 °C Gęstość: 1,700 Temp. Zapłonu: 51 °C (125 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000711 Numer CAS: 7148-74-5 Numer WE (dawny EINECS): 230-466-2 Jednostka: 2920 ADR: 8,II |