Drukuj
Bromek (±)-2-bromopropionylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
249785-100G 249785-500G
SIAL249785-100GEA 234 PLN
SIAL249785-100G SIAL249785-500G
Bromek (±)-2-bromopropionylu, Sigma-Aldrich®
Bromek (±)-2-bromopropionylu
Formuła: C₃H₄Br₂O
MW: 215.87 g/mol
Numer MDL: MFCD00000142
Numer CAS: 563-76-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-261-7
Jednostka: 3265
ADR: 8 II