Bromek (±)-2-bromopropionylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22504.22
B22504.36
B22504.22EA
321
PLN
B22504.22
B22504.36
Bromek (±)-2-bromopropionylu ≥97%
Bromek (±)-2-bromopropionylu
Purity: 97%
CAS No.: 563-76-8
Molecular Formula: CH3CHBrCOBr
Formula Weight: 215.88
Flash Point:
Formuła:
C₃H₄Br₂O Temp. Wrzenia: 48…50 °C (10 mmHg) Gęstość: 2,061 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000142 Numer CAS: 563-76-8 Numer WE (dawny EINECS): 209-261-7 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |