6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazole ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
6-Ethoxybenzo[d]thiazole-2(3H)-thione
L04447.06
L04447.14
L04447.06EA
553
PLN
L04447.06
L04447.14
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazole ≥99%
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazole
Purity: 99%
CAS No.: 120-53-6
Molecular Formula: C9H9NOS2
Formula Weight: 211.32
Melting Point: 196-201°
Beilstein Reference: 152313
Formuła:
C₉H₉NOS₂ MW: 211.31 g/mol Temp. topnienia: 196…201 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00467715 Numer CAS: 120-53-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-405-5 |