5-Chloro-2-merkaptobenzotiazol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Chlorobenzo[d]thiazole-2(3H)-thione
A16747.06
A16747.14
A16747.06EA
415
PLN
A16747.06
A16747.14
5-Chloro-2-merkaptobenzotiazol ≥98%
5-Chloro-2-merkaptobenzotiazol
Purity: 98%
CAS No.: 5331-91-9
Molecular Formula: C7H4ClNS2
Formula Weight: 201.70
Melting Point: 198-200°
MDL No.: MFCD00005783
Formuła:
C₇H₄ClNS₂ MW: 201.7 g/mol Temp. topnienia: 198…200 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005783 Numer CAS: 5331-91-9 Numer WE (dawny EINECS): 226-235-0 |