Drukuj
Eter dizoamylowy (mieszanina izomerów), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
260649-100ML 260649-500ML
SIAL260649-100MLEA 234 PLN
SIAL260649-100ML SIAL260649-500ML
Eter dizoamylowy (mieszanina izomerów), Sigma-Aldrich®
Eter dizoamylowy (mieszanina izomerów)
Formuła: C₁₀H₂₂O
MW: 158.28 g/mol
Numer MDL: MFCD00008947
Numer CAS: 544-01-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-857-4
Jednostka: 3271
ADR: 3 III